SMB00221
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
4,5-DCQA, 4,5-Di-O-caffeoylquinate, 4,5-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenate C, Isochlorogenic acid C
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23+,25-/m1/s1
InChI key
UFCLZKMFXSILNL-RVXRWRFUSA-N
Související kategorie
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)