SMB00178
Rhododendrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
(R)-(-)-Rhododendrol, 4-Hydroxy-α-methyl-benzenepropanol, Betuligenol, Frambinol
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-8,11-12H,2-3H2,1H3
InChI key
SFUCGABQOMYVJW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)