Přejít k obsahu
178519
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
99%
Synonyma:
Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H4CH2CH2COCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-806-4
Beilstein/REAXYS Number:
776080
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
81-85 °C (lit.)
solubility
95% ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
InChI key
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)