Hlavní dokumenty
SMB00116
Sigma-Aldrich
Bhilawanol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyma:
3-(8-Pentadecenyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H34O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
318.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
InChI key
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)