SAB56000344
Anti-Cleaved Caspase 8 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM442, affinity purified immunoglobulin
Synonyma:
Apoptotic protease Mch-5, FADD-homologous ICE, ced-3-like protease
About This Item
Doporučené produkty
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
clone
RM442, monoclonal
species reactivity
human
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
proteolytically cleaved (Asp374)
Gene Information
human ... CASP8(841)
Specificity
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)