SAB4700912
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
Synonyma:
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
Doporučené produkty
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
dG9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, bovine
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
accession no.
NM_005041
shipped in
wet ice
Storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRF1(5551)
Související kategorie
General description
Immunogen
Physical form
Disclaimer
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)