Hlavní dokumenty
PZ0222
Sigma-Aldrich
PF-04445597
≥98% (HPLC)
Synonyma:
1-[(1S)-1-[2-[[[[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)amino]methyl]-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-methylpropyl]-4-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H31F9N6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
666.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
PF-04445597 is a potent, orally bioavailable inhibitor of cholesteryl ester transfer protein (CETP).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)