P8787
o-Phenylenediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyma:
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
o-Phenylenediamine dihydrochloride, tablet, 4 mg substrate per tablet
Quality Level
form
tablet
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Reconstitution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.