Merck
P4922
Phosphate-Citrate Buffer with Sodium Perborate
capsule
Synonyma:
PCR Buffer with Sodium Perborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
capsule
Quality Segment
pH
4.5-5.5
solubility
water: soluble
Application
Phosphate-citrate buffer with sodium perborate has been used as a substrate buffer in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Preparation Note
Empty the contents of one capsule in 100 mL of deionized water and dissolve. The contents of one capsule yields 0.05 M phosphate-citrate buffer, containing 0.03% sodium perborate as a substitute for H2O2, pH 5.0 at 25 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10332-33-9
CAS No.
10332-33-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)