P5022
Pamoic acid disodium salt
Synonyma:
4,4′-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid, Sodium pamoate
About This Item
Doporučené produkty
form
powder
Quality Level
SMILES string
[Na].OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6.Na.H/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);;
InChI key
ZRZSXMUASGHHKP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?