Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 290,00 Kč |
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 200,00 Kč |
4 x 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 900,00 Kč |
O této položce
1 290,00 Kč
Název produktu
Propionic acid, ACS reagent, ≥99.5%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
2.4 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
955 °F
expl. lim.
12.1 %
analyte chemical class(es)
amino acids
impurities
≤0.002% Carbonyl compounds, ≤0.10% Readily oxidizable substances (as HCOOH), ≤0.15% water
evapn. residue
≤0.01%
color
APHA: ≤20
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
141 °C (lit.)
mp
−24-−23 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay ~98% | assay ≥99.5% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble | solubility H2O: soluble |
| form liquid | form - | form - | form - |
| mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) | mp −24-−23 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?