P1547
Palmitoleyl alcohol
≥98% (capillary GC)
Synonyma:
cis-9-Hexadecenol
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (capillary GC)
lipid type
omega FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3/b8-7-
InChI key
LBIYNOAMNIKVKF-FPLPWBNLSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)