Přeskočit na
O4876
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 460,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 500,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 400,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
60 700,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
7615308
MDL number:
Assay:
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Form:
powder
3 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
InChI key
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes is used:
  • in the inhibition of mitochondrial ATP production Leigh syndrome (LS) cells.
  • in ATP-linked respiration and maximal capacity respiration assay in astrocytes.
  • in measurement of oxygen consumption rate (OCR) and extracellular acidification rates in breast cancer cell lines.
Biochem/physiol Actions
Oligomycin belongs to the macrolide group of antibiotics. It inhibits mitochondrial ATP-synthase enzyme and phosphoryl group transfer. Oligomycin interacts with ATP synthase subunit-c in the Fo portion and impairs proton transport.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
75351B1793R0395
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. What is the molecular weight of this compound mixture
    1 answer
    1. This product is a mixture of oligomycin's A, B, and C. The molecular weight of each is as follows: :
      Oligomycin A = 791 g/mol (approximately 65%)
      Oligomycin B = 805.1 g/mol (amount not determined)
      Oligomycin C = 775.1 g/mol (amount not determined)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/165/401/o4876pis.pdf