Hlavní dokumenty
N8914
Sigma-Aldrich
NSC308848
≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
5-amino-2-(2-(diethylamino)ethyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H21N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
311.38
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: >20 mg/mL
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCN1C(=O)c2cccc3cc(N)cc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H21N3O2/c1-3-20(4-2)8-9-21-17(22)14-7-5-6-12-10-13(19)11-15(16(12)14)18(21)23/h5-7,10-11H,3-4,8-9,19H2,1-2H3
Inchi Key
QDFFNSUDGUZZSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC308848 is a small molecular transcription factor inhibitor.
Pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)