O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H7NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-379-7
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
299-300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
InChI key
XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?