O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
217-110-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Amino-1,8-naphthalimide,
form
solid
Quality Segment
mp
360 °C
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H8N2O2/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(15)14-12(8)16/h1-5H,13H2,(H,14,15,16)
InChI key
SSMIFVHARFVINF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Amino-1,8-naphthalimide sensitizes cells to radiation-induced cell damage and enhances the cytotoxicity of 1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?