M0267
(±)-Methadone hydrochloride
powder, ≥98%
Synonyma:
6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
originator
Novartis
SMILES string
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
InChI key
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.