Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 760,00 Kč |
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 16 100,00 Kč 13 685,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 49 900,00 Kč |
O této položce
5 760,00 Kč
Název produktu
Bupropion hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
description
Drug Control: Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
color
white
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
Cl[H].CC(NC(C)(C)C)C(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C13H18ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,15H,1-4H3;1H
InChI key
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), SLC6A2(6530), SLC6A3(6531)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| drug control Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control Kábítószer / Narcotic Drug (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility DMSO: ≥12 mg/mL |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bupropion hydrochloride
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?