L9504
D-Luciferin
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
Synonyma:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid, Firefly Luciferin
About This Item
Doporučené produkty
product name
D-Luciferin, synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Application
replaced by
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Sortimentní položky
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Světluška luciferáza je citlivým reportérem pro genové studie, protože se v savčích buňkách nebo tkáních nevyskytuje.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.