Merck
808350
TokeOni
Synonyma:
2-[(1E,3E)-4-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-(4S)-4-thiazolecarboxylic acid hydrochloride salt, AkaLumine-HCl, Soluble NIR emission luciferin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H19ClN2O2S · xHCl
Molekulová hmotnost:
338.85 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)C1=CC=C(/C=C/C=C/C2=N[C@@H](C(O)=O)CS2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C16H18N2O2S.ClH/c1-18(2)13-9-7-12(8-10-13)5-3-4-6-15-17-14(11-21-15)16(19)20;/h3-10,14H,11H2,1-2H3,(H,19,20);1H/b5-3+,6-4+;/t14-;/m1./s1
InChI key
PZCNKVAGZCXXHX-SSRSOBHISA-N
General description
TokeOni is a highly soluble near-infrared (NIR) emission luciferin analogue, specifically designed for bioimaging applications. With a luminescence peak at 670-680 nm, it provides enhanced visibility in biological studies, making it an essential tool for researchers in the life sciences.
Application
Bioimaging: Ideal for in vivo imaging, allowing for high-sensitivity and non-invasive monitoring of biological processes.
Features and Benefits
  • Enhanced Solubility: Offers superior solubility (>10 mg/mL), facilitating easier preparation and use in experiments.
  • NIR Emission: Provides optimal luminescence for applications requiring near-infrared detection.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)