About This Item
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
material
green
packaging
pkg of 1 roll
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
W
3/4 in. (1.91 cm)
core size
3 in. (7.62 cm)
roll size
2160 in. (55 m)
Související kategorie
General description
All purpose, self-adhesive tape can be written on with pen, pencil or permanent marker. Temperatures from -23°C to +121°C will not affect tape.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)