L5254
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
synthetic, ≥99%
Synonyma:
PC(16:0/0:0), 1-Hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Lysophosphatidylcholine, 1-palmitoyl, L-α-Palmitoyl-lysophosphatidylcholine, L-γ-Palmitoyl-α-lysolecithin, Lysolecithin, palmitoyl
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI key
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)