Merck
855775C
Avanti
18:0 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyma:
1-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:0/0:0)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H54NO7P
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
523.68
MDL number:
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
18:0 Lyso PC, 1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855775C-25mg), pkg of 1 × 20 mL (855775C-500mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855775C
concentration
10 mg/mL (855775C-25mg), 25 mg/mL (855775C-500mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3
InChI key
IHNKQIMGVNPMTC-UHFFFAOYSA-N
Application
18:0 Lyso PC has been used in gametocytogenesis assay.
Packaging
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855775C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (855775C-500mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 18:0 Lyso PC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Co se děje?
WGK 3
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
does not flash
Bod vzplanutí (°C)
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)