I5505
Indoxyl phosphate disodium salt
≥94% (HPLC), crystalline
Synonyma:
3-Indoxyl phosphate disodium salt, Disodium 3-indoxyl phosphate
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Indoxyl phosphate disodium salt, crystalline
assay
≥94% (HPLC)
Quality Level
form
crystalline
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Substrates
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?