HT1101128
Eosin Y Solution, Alcoholic
About This Item
Doporučené produkty
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Související kategorie
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Seznamte se s kritickým významem barvení biologických tkání pro výzkum a klinickou patologii pomocí standardních a speciálních barviv.