Merck
HT110180
Eosin Y Solution, Alcoholic
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in acidified 90% ethanol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Alcoholic
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)