HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.35
Doporučené produkty
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120116
W × L
3 × 3 in.
color
white
Související kategorie
General description
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)