H9633
L-Homocysteic acid
≥98% (TLC)
Synonyma:
L-2-Amino-4-sulfobutyric acid
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Homocysteic acid, ≥95%
assay
≥95%
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO5S/c5-3(4(6)7)1-2-11(8,9)10/h3H,1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
VBOQYPQEPHKASR-VKHMYHEASA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)