H5916
Human Growth Hormone
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonyma:
HGH
About This Item
Doporučené produkty
product name
Human Growth Hormone human, HGH, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤0.5 ng/mL EC50
mol wt
monomer 22 kDa (non-glycosylated)
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.