F9677
Felodipine
solid
Synonyma:
4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinecarboxylic acid ethyl methyl ester, Plendil
About This Item
Doporučené produkty
form
solid
solubility
DMSO: 20 mg/mL
H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
InChI key
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , NR3C2(4306)
Související kategorie
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)