Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 490,00 Kč | |
| 5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 840,00 Kč | |
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 760,00 Kč 6 596,00 Kč | |
| 25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 100,00 Kč |
O této položce
1 490,00 Kč
Název produktu
Furosemide,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
220 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
room temp
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI key
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), CYP1A2(1544), SLC12A1(6557)
General description
Application
- to investigate the influence of timing of dexamethasone administration on auditory hair cell survival in mice
- to study its effect on intracranial pressure (ICP) after subcutaneous administration in rats
- as a stimulant for renin release and subsequent increase in plasma angiotensin II (ANG II)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form liquid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furosemide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| F4381-5G | 04061832574486 |
| F4381-10G | 04061833617687 |
| F4381-25G | 04061832574479 |
| F4381-1G | 04061833617694 |