Přeskočit na
S0758
Sulfaphenazole
≥98%, CYP2C9 inhibitor, powder
Synonyma:
4-Amino-N-(1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 190,00 Kč
5 x 1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
34 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H14N4O2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
208-384-3
MDL number:
9 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sulfaphenazole, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccnn2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H14N4O2S/c16-12-6-8-14(9-7-12)22(20,21)18-15-10-11-17-19(15)13-4-2-1-3-5-13/h1-11,18H,16H2
InChI key
QWCJHSGMANYXCW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Sulfaphenazole has been used as a positive control to inhibit cytochrome P450 2C9 (cyp2c9) to quantify Rhodiola rosea inhibition. It has also been used as cytochrome P450 2C9 (cyp2c9) inhibitor in endothelial cells and microsomal preparations.
Biochem/physiol Actions
Antibacterial. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Specific inhibitor of CYP2C9. Blocks pro-inflammatory and atherogenic effects of linoleic acid (increase in oxidative stress and activation of AP-1) mediated by CYP2C9. Inhibits bradykinin-induced tPA release.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
SML1061SML1060SML1693
Pz-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1693
Pz-1
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Gene Information
human ... CYP2C18(1562), CYP2C19(1557), CYP2C9(1559)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfaphenazole
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)