EP5825734009
Adapter for Eppendorf® S-4-104 Rotor
capacity, 14 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
UNSPSC Code:
41103911
NACRES:
NB.82
Doporučené produkty
material
conical bottom
feature
capacity 14 x 15 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5825734009 (Global)
parameter
3,197 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
H
125 mm
diam.
17 mm
compatibility
for use with 750 mL round bucket
Související kategorie
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)