Hlavní dokumenty
EP5820741007
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 4
About This Item
UNSPSC Code:
41103910
NACRES:
NB.82
material
round
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820741007 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
750 mL
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)