Merck
EP5820742003
Buckets for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, capacity 750 mL, pack of 2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103910
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5820742003 (Global)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
round
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5820742003 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
750 mL
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)