O této položce
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with Universal-Large bucket
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5920747002 (Global)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifeature
capacity 92 x 1.5/2.0 mL tube, Holds 1.5/2.0 mL tubes
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5920747002 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with Universal-Large bucket
General description
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?