C9625
L-Carnosine
~99%
Synonyma:
β-Alanyl-L-histidine
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Carnosine, ~99%, crystalline
assay
~99%
Quality Level
form
crystalline
color
white to off-white
mp
253 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Amino Acid Sequence
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)