C4701
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
About This Item
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Doporučené produkty
Název produktu
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.5 mm × 10 wells
size
1.5 mm × 10 wells
Quality Level
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)