Zpět
Vertical mini-gel Comb
Products
Kategorie produktu
gel combs (2)
Značka
Sigma-Aldrich (2)
Jamky
Úroveň kvality
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
C4701
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
C4551
Vertical mini-gel Comb,
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells