O této položce
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliTechnický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Quality Level
size
8 cm × 10 cm
compatibility
for use with polyacrylamide gels
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| G3150-1SET | 04061833629727 |