C1081
8-Chloroadenosine 3′,5′-cyclic-monophosphate
≥85%
Synonyma:
8-Chloro-cAMP, 8-Chloroadenosine 3′,5′-monophosphate, 8-Cl-cAMP
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥85%
form
powder
solubility
aqueous base: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)
InChI key
CLLFEJLEDNXZNR-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c