Přejít k obsahu
717592
2-Chloroadenine
96%
Synonyma:
2-Chloro-6-aminopurine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H4ClN5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
384-389 °C
functional group
chloro
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
InChI key
HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroadenine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)