Přeskočit na
Z359068
Quick Chill cooler
holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes, polycarbonate
Synonyma:
benchtop chiller, tube chiller, Nalgene DS5114-0012, benchtop cooler, tube cooling device
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 370,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene DS5114-0012
Material:
polycarbonate
Packaging:
pack of 1 ea
8 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polycarbonate
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS5114-0012
General description
A reusable, economical alternative to dry ice-solvent baths for quickly chilling specimens. The unit is molded of durable polycarbonate and filled with a non-toxic solution. After thorough cooling in an ultra-cold freezer, unit can be used on benchtop for up to 45 min to bring alcohol solutions to -20 °C in 3 min or less; aqueous solutions to 0 °C in 4 min or less. There is no direct contact between sample tube and chilling solution, so labels and markings stay on. Unit holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes; adapters are included to modify holes for 0.5 mL tubes. Non-skid rubber feet keep the unit from sliding on the benchtop.
Legal Information
Quick Chill is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HS120073HS120074HS120076
description
holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes, polycarbonate
description
for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 12 wells, blue polycarbonate
description
for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 32 wells, blue polycarbonate
description
for tubes, 0.2 mL and assay plates, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 96 wells, blue polycarbonate
manufacturer/tradename
Nalgene DS5114-0012
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
material
polycarbonate
material
blue polycarbonate
material
blue polycarbonate
material
blue polycarbonate
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)