Hlavní dokumenty
B1189
Sigma-Aldrich
β-Casomorphin 1-7 human
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
form
lyophilized solid
Quality Level
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)