Přeskočit na
B5002
5-Bromo-2′-deoxyuridine
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonyma:
5-BrdU, 5-Bromo-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, 5-Bromouracil deoxyriboside, BUdR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 610,00 Kč
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 090,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 970,00 Kč
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 700,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 300,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
216 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H11BrN2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
307.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-415-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30395
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
1 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
5-Bromo-2′-deoxyuridine, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Bromo-2′-deoxyuridine (5-BrdU) is a thymidine analogue which is incorporated into DNA. 5-BrdU is routinely and extensively used to measure DNA synthesis and to label dividing cells. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
5-Bromo-2′-deoxyuridine has been used:
  • as a supplement to study the effect of electroconvulsive seizures on hippocampal neurogenesis
  • as a supplement to study the loss-of-gene function in adult zebrafish heart
  • in T lymphocyte proliferation assay{133]
Biochem/physiol Actions
Thymidine analog used as a mutagen in genetic research. Selectively incorporated into cellular DNA during S-phase.
5-Bromo-2′-deoxyuridine (BrdU) is used to analyze cell proliferation, because of its facile incorporation into DNA during the S phase of the cell cycle. BrdU stimulates cellular differentiation and maturation in leukemia cell lines, while it inhibits differentiation of friend erythroleukemia cells. Studies of BrdU incorporation often subsequently use BrdU-specific antibodies with fluorescent tags, for detection of the incorporated BrdU, via such methods as flow cytometry or fluorescence microscopy.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B9285D5412I7125
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2′-deoxyuridine
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Could specific insights into the use of this product be provided? BrdU was administered in water to mice for up to 2 weeks for an in vivo cell proliferation assay. However, upon staining with an anti-BrdU antibody, no BrdU incorporation was detected in the positive control (small intestine), despite trying various concentrations. Any information on the particular use of this product would be much appreciated
    1 answer
    1. Given the BrdU incorporation into DNA of cells, using the Western blot method for detection would be quite challenging. Typically, the immunohistochemistry method is employed for this purpose. When it comes to the application on small intestine samples, the following citation of B5002 via immunohistochemical detection may be useful for protocol reference:
      Title: "The ubiquitin ligase ITCH coordinates small intestinal epithelial homeostasis by modulating cell proliferation, differentiation, and migration." Published in Differentiation. Jan-Feb 2018;99:51-61. PMID: 29309986
      Helpful?
  2. How long can BrdU be stored at -20 degrees and -4 degrees, after being diluted in sterile saline and being filtered with a 0.22 µm filter?
    1 answer
    1. BrdU should be stored at –20 oC and desiccated. Stock solutions can be made in DMSO to up to 50 mg/mL, as indicated in the Product information sheet. The stock can be stored for 6 months at -20°C in single use aliquots.
      No information is available on storage conditions for BrdU dissolved in saline.
      Helpful?
  3. What is the stability of Product B5002, BrdU?
    1 answer
    1. BrdU is stable as a powder, kept in the freezer and has a recommended re-test date of two years according to the Product Specification Sheet for Product No. B5002.  Please consult our Product Dating Information Statement for more information on re-test dated products.
      Helpful?
  4. How long do I treat cells with Product B5002, BrdU to incorporate it into the DNA?
    1 answer
    1. Actively growing cells may be treated with 10 μm BrdU for 1 hour.
      Helpful?
  5. What are the hazards associated with BrdU, Product B5002?
    1 answer
    1. BrdU is a known carcinogen and caution should be exercised when handling.  Click on the MSDS hyperlink located on the product detail page for Product No. B5002, 5-Bromo-2´-deoxyuridine.
      Helpful?
  6. What can I use to detect BrdU, Product B5002 in vivo and in vitro?
    1 answer
    1. For the immunohistochemical detection of BrdU, we recommend Product No. B2531, Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. How does BrdU, Product B5002, work as a Thymidine analog?
    1 answer
    1. BrdU replaces Thymidine during the S-phase of cell division.