A4108
Aminophenyl fluorescein solution
5 mM in DMF, suitable for fluorescence
Synonyma:
2-[6-(4′-amino)phenoxy-3H-xanthen-3-on-9-yl]benzoic acid solution, APF solution
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
concentration
5 mM in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
General description
Fluorescence intensity increases after reaction with hROS (e.g. hydroxy radical, peroxynitrite and hypochlorite). And, APF is resistant to light-induced autoxidation.
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)