Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 2 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 200,00 Kč | |
| 10 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 17 500,00 Kč |
O této položce
4 200,00 Kč
Název produktu
Dihydrorhodamine 123, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
pink
solubility
DMSO: >5 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
InChI key
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| color pink | color pink-white | color light pink to red, very dark purple | color dark green |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, clear, pink | solubility methanol: 5 mg/mL, clear |
| assay ≥95% | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrorhodamine 123
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| D1054-2MG | 04061833558430 |
| D1054-10MG | 04061833558423 |