A3699
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
Synonyma:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
sterility
0.2 μm filtered
Quality Level
product line
BioReagent
form
liquid
feed ratio
37.5:1
technique(s)
electrophoresis: suitable
suitability
suitable for electrophoresis
storage temp.
2-8°C
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- in the preparation of polyacrylamide gel for photobleaching experiment
- as a constituent in the preparation of gel precursor solution and pore-gradient microgel precursor solution
- in the preparation of polyacrylamide gels during western blot analyses
Preparation Note
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)