O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H26O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.41
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98.00% (TLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Androsten-11β-ol-3,17-dione,
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
WSCUHXPGYUMQEX-KCZNZURUSA-N
Biochem/physiol Actions
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione is a naturally occurring steroid that is primarily, if not strictly, produced in adrenal tissue. In diseases such as Cushing′s syndrome, adrenal-originated hyperandrogenism, and congenital adrenal hyperplasia, plasma 11β levels are very high. Plasma 11β concentration is very low in congenital 11-hydroxylase deficiency and adrenal insufficiency.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?