Přejít k obsahu
284998
Adrenosterone
98%
Synonyma:
11-Ketoandrostenedione, 4-Androstene-3,11,17-trione, Androst-4-ene-3,11,17-trione, Reichstein’s substance G
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H24O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
EC Number:
206-843-2
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]20/D +300°, c = 1 in chloroform
mp
219-222 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H24O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-14,17H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
InChI key
RZRPTBIGEANTGU-IRIMSJTPSA-N
General description
Adrenosterone is a steroid hormone that is used as a dietary supplement to decrease fat and increase muscle mass.
Application
Adrenosterone has been used to study its effect on cell morphology, cell number and myogenic differentiation in killifish cell line, KFE-5.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)